6-Chlorpicolinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
RJC02242.250
RJC02242.1
MAYBRJC02242.250EA
0
EUR
MAYBRJC02242.250
MAYBRJC02242.1
6-Chlorpicolinsäure
6-Chlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD00155390 CAS-Nummer: 4684-94-0 |