Methyl-5-bromnicotinat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-bromonicotinate
RF04619DA
RF04619EA
MAYBRF04619DAEA
0
EUR
MAYBRF04619DA
MAYBRF04619EA
Methyl-5-bromnicotinat
Methyl-5-bromnicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ |
MDL Number:
MFCD00173668 CAS-Nummer: 29681-44-5 |