Ethyl-5-bromnicotinat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 5-bromonicotinate
RDP00009.1 RDP00009.10 RDP00009.50
MAYBRDP00009.1EA 0 EUR
MAYBRDP00009.1 MAYBRDP00009.10 MAYBRDP00009.50
Ethyl-5-bromnicotinat
Ethyl-5-bromnicotinat
Formel: C₈H₈BrNO₂
MDL Number: MFCD00040366
CAS-Nummer: 20986-40-7