Aluminiumchlorid, wasserfrei 98.5%, Pulver, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum chloride
217460050 217461000 217465000
ACRO217460050EA 30.2 EUR
ACRO217460050 ACRO217461000 ACRO217465000
Aluminiumchlorid, wasserfrei 98.5%, Pulver, reinst
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 194 °C
Dichte: 2.44 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN-Nummer: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to grey Powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)