Aluminiumchlorid, wasserfrei 99%, Granulat, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminum chloride
195780010
195785000
ACRO195780010EA
48.6
EUR
ACRO195780010
ACRO195785000
Aluminiumchlorid, wasserfrei 99%, Granulat, reinst
Aluminiumchlorid
Formel:
AlCl₃ Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 194 °C Dichte: 2.44 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003422 CAS-Nummer: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN-Nummer: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 13,00335 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to grey Granules |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Aluminium (Al) | ≤150 ppm (free Al) |
Chromium (Cr) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Zinc (Zn) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in water) |