Dichlordiethylsilan 94%, Stäbe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L03239.09 L03239.18
L03239.09EA 44.3 EUR
L03239.09 L03239.18
Dichlordiethylsilan 94%, Stäbe
Dichlorodiethylsilane
Purity: 94% CAS No.: 1719-53-5 Molecular Formula: C4H10Cl2Si Formula Weight: 157.12 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Acrid Melting Point: -97° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 605313 UN No.: 1767 MDL No.: MFCD00000493
Formel: C₄H₁₀Cl₂Si
Siedepunkt: 129…131 °C
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,055
Flammpunkt: 28 °C (82 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000493
CAS-Nummer: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN-Nummer: 1767
ADR: 8,II