1-Butyl-2-harnstoff 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L02854.22 L02854.36
L02854.22EA 173 EUR
L02854.22 L02854.36
1-Butyl-2-harnstoff 96%
1-Butyl-2-harnstoff
Purity: 96% CAS No.: 592-31-4 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1744775
Formel: C₅H₁₂N₂O
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007956
CAS-Nummer: 592-31-4
EINECS: 209-748-4