5-Chlor-2-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H52515.MD
H52515.03
H52515.MDEA
68.6
EUR
H52515.MD
H52515.03
5-Chlor-2-pyridinboronsäure 95%
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 652148-91-9
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
MDL No.: MFCD07368862
Formel:
C₅H₅BClNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368862 CAS-Nummer: 652148-91-9 |