Glyoxylsäure 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Oxoacetic acid
B25149.0B
B25149.0I
B25149.30
B25149.0BEA
104
EUR
B25149.0B
B25149.0I
B25149.30
Glyoxylsäure 50% (w/w) in wässriger Lösung
Glyoxylsäure
CAS No.: 298-12-4
Molecular Formula: OHCCO2H
Formula Weight: 74.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00006958
Formel:
C₂H₂O₃ Siedepunkt: 111 °C Schmelzpunkt: –93 °C Dichte: 1.339 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006958 CAS-Nummer: 298-12-4 EINECS: 206-058-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |