Diethylbenzylmalonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22890.14 B22890.22
B22890.14EA 37.8 EUR
B22890.14 B22890.22
Diethylbenzylmalonat ≥97%
Diethylbenzylmalonat
Purity: 97% CAS No.: 607-81-8 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 162-163°/10mm Beilstein Reference: 615793 MDL No.: MFCD00009166
Formel: C₁₄H₁₈O₄
Siedepunkt: 162…163 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.069
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009166
CAS-Nummer: 607-81-8
EINECS: 210-142-7