Ethyl-5-bromnicotinat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5-bromonicotinate
B20788.06
B20788.14
B20788.06EA
130
EUR
B20788.06
B20788.14
Ethyl-5-bromnicotinat ≥98%
Ethyl-5-bromnicotinat
Purity: 98%
CAS No.: 20986-40-7
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 86-92°/0.5mm
MDL No.: MFCD00040366
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Siedepunkt: 86…92 °C (0.5 mmHg) Schmelzpunkt: 39…42 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040366 CAS-Nummer: 20986-40-7 |