Ethyl-2-chlornicotinat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
B20359.09 B20359.18
B20359.09EA 62.3 EUR
B20359.09 B20359.18
Ethyl-2-chlornicotinat ≥98%
Ethyl-2-chlornicotinat
Purity: 98% CAS No.: 1452-94-4 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 MDL No.: MFCD00674129
Formel: C₈H₈ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00674129
CAS-Nummer: 1452-94-4