N,N-Dimethylglycin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19670.06 A19670.22 A19670.14
A19670.06EA 83.4 EUR
A19670.06 A19670.22 A19670.14
N,N-Dimethylglycin ≥98%
N,N-Dimethylglycin
Purity: 98+% CAS No.: 1118-68-9 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Odour: Odourless pH: 6-7 Melting Point: 179-183° Merck Reference: 14,3244 MDL No.: MFCD00004283
Formel: C₄H₉NO₂
Schmelzpunkt: 179…183 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004283
CAS-Nummer: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Merck Index: 14,3244