Succinylchlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Succinyl dichloride
A18389.18
A18389.30
A18389.18EA
77.7
EUR
A18389.18
A18389.30
Succinylchlorid 96%
Succinylchlorid
Purity: 96%
CAS No.: 543-20-4
Molecular Formula: ClC(O)CH2CH2C(O)Cl
Formula Weight: 154.98
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Acrid
Melting Point: 16-17°
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 507064
Merck Reference: 14,8873
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000749
Formel:
C₄H₄Cl₂O₂ Siedepunkt: 190 °C Schmelzpunkt: 16…17 °C Dichte: 1.407 Flammpunkt: 76 °C (168 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000749 CAS-Nummer: 543-20-4 EINECS: 208-838-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,8873 |