Diethylacetamidomalonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diethyl 2-acetamidomalonate
A14048.14 A14048.22 A14048.36
A14048.14EA 23 EUR
A14048.14 A14048.22 A14048.36
Diethylacetamidomalonat ≥98%
Diethylacetamidomalonat
Purity: 98+% CAS No.: 1068-90-2 Molecular Formula: CH3CONHCH(CO2CH2CH3)2 Formula Weight: 217.22 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 185°/20mm MDL No.: MFCD00009146
Formel: C₉H₁₅NO₅
Siedepunkt: 185 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009146
CAS-Nummer: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9