Isobutylmethacrylat ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methacrylic acid Isobutyl ester
Stabilisierung:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 10 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 97-86-9
Molecular Formula: H2C=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1747595
UN No.: 2283
MDL No.: MFCD00008931
Formel:
C₈H₁₄O₂ Siedepunkt: 155 °C Dichte: 0.889 Flammpunkt: 46 °C (115 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008931 CAS-Nummer: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 UN-Nummer: 2283 ADR: 3,III |