Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex (50 - 55% HBF₄)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
18208.AC
18208.AK
18208.ACEA
63
EUR
18208.AC
18208.AK
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex (50 - 55% HBF₄)
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex
CAS No.: 67969-82-8
Molecular Formula: C4H11BF4O
Formula Weight: 161.93
Flash Point: 36°(97°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.19
Appearance: Colourless to pale orange
Solubility: Reacts in water
Merck Reference: 14,4149
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00011345
Formel:
C₄H₁₁BF₄O Dichte: 1.19 Flammpunkt: 36 °C (97 °F) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011345 CAS-Nummer: 67969-82-8 EINECS: 267-983-8 UN-Nummer: 2920 ADR: 8,III Merck Index: 14,4149 |