Palladium 5% auf Bariumcarbonat, Pulver hydrogenation catalyst, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11721.06
11721.14
11721.22
11721.06EA
0
EUR
11721.06
11721.14
11721.22
Palladium 5% auf Bariumcarbonat, Pulver hydrogenation catalyst, reduziert
Palladium
Odour: Odourless
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD03427451
Formel:
Pd Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN-Nummer: 1564 ADR: , |