N,N-Dimethylallylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
407980250 407980050
ACRO407980250EA 165 EUR
ACRO407980250 ACRO407980050
N,N-Dimethylallylamin 98%
N,N-Dimethylallylamin
Formel: C₅H₁₁N
Flammpunkt: 8 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00038234
CAS-Nummer: 2155-94-4
EINECS: 218-458-7
UN-Nummer: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %