Diethylacetylendicarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
296350250 296351000
ACRO296350250EA 77.4 EUR
ACRO296350250 ACRO296351000
Diethylacetylendicarboxylat 97%
Diethylacetylendicarboxylat
Formel: C₈H₁₀O₄
Siedepunkt: 107…110 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 1…3 °C
Flammpunkt: 94 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009186
CAS-Nummer: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %