Platin 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Stabilisierung: angefeuchtet mit Wasser
195240100 195240500 195240010
ACRO195240100EA 201 EUR
ACRO195240100 ACRO195240500 ACRO195240010
Platin 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt
Platinum
Formel: Pt
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.2,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Moisture 45 % to 60 %
Platinum (Pt) 9.8 to 10.2 %