Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
187920050 187920250 187921000
ACRO187920050EA 46.9 EUR
ACRO187920050 ACRO187920250 ACRO187921000
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid 98+%
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
Schmelzpunkt: 242…245 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003726
CAS-Nummer: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 245 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %