Triethanolamin Hydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
170051000
170055000
170050025
ACRO170051000EA
41.3
EUR
ACRO170051000
ACRO170055000
ACRO170050025
Triethanolamin Hydrochlorid 99+%
Triethanolamin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₆ClNO₃ Schmelzpunkt: 177…179 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012596 CAS-Nummer: 637-39-8 EINECS: 211-284-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤1.0 % (105°C) |