Diethylphenylmalonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diethyl 2-phenylmalonate
150260010 150261000 150262500 150260025
150260010.EA 141 EUR
150260010. 150261000. 150262500. 150260025.
Diethylphenylmalonat 98%
Diethylphenylmalonat
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Siedepunkt: 170…172 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 16…17 °C
Dichte: 1.09 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009144
CAS-Nummer: 83-13-6
EINECS: 201-456-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4903 to 1.4923 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %