Phenylphosphonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
130791000 130795000 130790025
ACRO130791000EA 50.9 EUR
ACRO130791000 ACRO130795000 ACRO130790025
Phenylphosphonsäure 98%
Phenylphosphonic acid
Formel: C₆H₇O₃P
Schmelzpunkt: 158…165 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002136
CAS-Nummer: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %