Dimethyl-3-oxoglutarat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
115700250
115701000
115705000
ACRO115700250EA
37.2
EUR
ACRO115700250
ACRO115701000
ACRO115705000
Dimethyl-3-oxoglutarat 97%
Dimethyl-3-oxoglutarat
Formel:
C₇H₁₀O₅ Siedepunkt: 237…241 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 16…17 °C Dichte: 1.18 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008462 CAS-Nummer: 1830-54-2 EINECS: 217-385-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Visual transition interval | pH 9.0 (blue) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...