Aminoacetaldehyddiethylacetal 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
103070050 103070500 103072500
ACRO103070050EA 18.2 EUR
ACRO103070050 ACRO103070500 ACRO103072500
Aminoacetaldehyddiethylacetal 99%
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Formel: C₆H₁₅NO₂
Siedepunkt: 162…163 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.916 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008136
CAS-Nummer: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
UN-Nummer: 2733
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %