Acetylendicarbonsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

102520250 102521000
ACRO102520250EA 136 EUR
ACRO102520250 ACRO102521000
Acetylendicarbonsäure 98%
Acetylendicarbonsäure
Formel: C₄H₂O₄
Schmelzpunkt: 180…187 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: 131 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004362
CAS-Nummer: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR