Strontiumnitrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
43193.22 43193.14
43193.22EA 885 EUR
43193.22 43193.14
Strontiumnitrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Strontium nitrate
Purity: 99.999% CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
Formel: Sr(NO₃)₂
Molekulargewicht: 211.63 g/mol
Siedepunkt: 645
Schmelzpunkt: 570
Dichte: 2.990
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN-Nummer: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8845