Bariumnitrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01729.0500 1.01729.9050
1.01729.0500EA 140 EUR
1.01729.0500 1.01729.9050
Bariumnitrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Schmelzpunkt: ∼592 °C
Dichte: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN-Nummer: 1446
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,00986
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 592 °C
Molar Mass 261.34 g/mol
Bulk Density 1900 g/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer