Bariumnitrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
10648.06EA 37.2 EUR
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
Bariumnitrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Barium nitrate
Purity: 99.999% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Appearance: White Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formel: Ba(NO₃)₂
Molekulargewicht: 261.34 g/mol
Schmelzpunkt: 592 °C (Zers.)
Dichte: 3.24
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN-Nummer: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,983