Strontiumchlorid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.995%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: SrCl2
Formula Weight: 158.53
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Formel:
Cl₂Sr Siedepunkt: 1250 °C Schmelzpunkt: 873 °C Dichte: 3,052 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011249 CAS-Nummer: 10476-85-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |