Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
42850.06
42850.14
42850.22
42850.06EA
103
EUR
42850.06
42850.14
42850.22
Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Magnesium chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Formel:
MgCl₂ Molekulargewicht: 95.21 g/mol Siedepunkt: 1412 Schmelzpunkt: 714 °C Dichte: 2.32 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-Nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |