Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
42843.06 42843.14 42843.22
42843.06EA 68.6 EUR
42843.06 42843.14 42843.22
Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Purity: 99.9% CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.32 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 714° Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00011106
Formel: MgCl₂
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 714 °C
Dichte: 2,32
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662