Calciumchlorid, trocken ≥90%, Granulat 2-6 mm, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
22316.261EA 117 EUR
22316.261 22316.363 22316.460
Calciumchlorid, trocken ≥90%, Granulat 2-6 mm, gereinigt
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH-Nummer: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 90 %