Calciumchlorid, wasserfrei, gekörnt 1-2 mm, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02379.1000
1.02379.5000
1.02379.1000EA
225
EUR
1.02379.1000
1.02379.5000
Calciumchlorid, wasserfrei, gekörnt 1-2 mm, Supelco®
Calciumchlorid
Formel:
CaCl₂ Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 772 °C Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS-Nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH-Nummer: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |