Calciumchlorid, wasserfrei ≥96% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
1B1110-1KGEA
284
EUR
1B1110-1KG
1B1110-2.5KG
1B1110-500G
Calciumchlorid, wasserfrei ≥96% ACS
Calciumchlorid
Formel:
CaCl₂ Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 772 °C Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS-Nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH-Nummer: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | >96% |
Titrable Free Base | ≤0.006 meq/g |