Calciumchlorid, (Trockenmasse) 97%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
L13191.30EA 31.4 EUR
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
Calciumchlorid, (Trockenmasse) 97%, Pulver
Calciumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: >1600 °C
Schmelzpunkt: 782 °C
Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH-Nummer: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659