Calciumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
ampouled under argon
44280.09 44280.18 44280.30
44280.09EA 284 EUR
44280.09 44280.18 44280.30
Calciumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Calciumchlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.15 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: >1600 °C
Schmelzpunkt: 782 °C
Dichte: 2.15
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH-Nummer: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659