Bariumchlorid, wasserfrei ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10995.02 10995.06 10995.22
10995.02EA 49.7 EUR
10995.02 10995.06 10995.22
Bariumchlorid, wasserfrei ≥99,998% (Metall-Basis)
Barium chloride
Purity: 99.998% CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Powder, may contain small lumps Density: 3.9 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 963° Boiling Point: 1560° Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003445
Formel: BaCl₂
Siedepunkt: 1560 °C
Schmelzpunkt: 963 °C
Dichte: 3.9
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971