di-Lithiumzirconiumtrioxid ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
39377.14
39377.22
39377.36
39377.14EA
86.3
EUR
39377.14
39377.22
39377.36
di-Lithiumzirconiumtrioxid ≥94%
di-Lithiumzirconiumtrioxid
Purity: 94% min
CAS No.: 12031-83-3
Molecular Formula: Li2ZrO3
Formula Weight: 153.10
Physical Form: -80 Mesh Powder
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016182
Formel:
Li₂O₃Zr Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016182 CAS-Nummer: 12031-83-3 EINECS: 234-760-1 |