Natriumorthovanadat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
205330500 205332500
ACRO205330500EA 175 EUR
ACRO205330500 ACRO205332500
Natriumorthovanadat 99%
Natriumorthovanadat
Formel: Na₃O₄V
Schmelzpunkt: 850…866 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003511
CAS-Nummer: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (as Na3VO4)
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤150 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Vanadium (V) 26.5 % (typically)