Selenige Säure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Selenous acid
Purity: 97%
CAS No.: 7783-00-8
Molecular Formula: H2SeO3
Formula Weight: 128.97
Physical Form: -4 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Freely soluble in water, alcohol. Insoluble in ammonia
Merck Reference: 14,8430
UN No.: 3290
MDL No.: MFCD00011331
As an oxidizing agent, as a reagent for alkaloids
Formel:
H₂O₃Se Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 70 °C (dec.) Dichte: 1.998 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011331 CAS-Nummer: 7783-00-8 EINECS: 231-974-7 UN-Nummer: 3290 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8430 |