Selenige Säure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Selenous acid
198870500
198872500
198870010
ACRO198870500EA
70.4
EUR
ACRO198870500
ACRO198872500
ACRO198870010
Selenige Säure 98%
Selenious acid
Formel:
H₂O₃Se Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 70 °C (dec.) Dichte: 1,998 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011331 CAS-Nummer: 7783-00-8 EINECS: 231-974-7 UN-Nummer: 3283 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,08430 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white to light pink Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |