Kapillarsäulen, BPX90
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
054570 054580 054583 054590 054596
558-0347EA 531 EUR
558-0347 558-0348 558-0351 558-0349 568-0416
Kapillarsäulen, BPX90
Chromatographiesäulen
Ideal für die schnelle Trennung von Duftstoffen, Aromaten, petrochemischen Stoffen Pestiziden, PCBs und Isomeren der Fettsäuremethylester (FAMEs).
90% Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan
Max. Temperatur: 80 °C bis 280 °C
Geeigneter Ersatz für: ausschließlich SGE.