Natriumsulfat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
P032.1 P032.2 P032.3 P032.5
ROTHP032.1EA 18.1 EUR
ROTHP032.1 ROTHP032.2 ROTHP032.3 ROTHP032.5
Natriumsulfat
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molekulargewicht: 142.04 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 888
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM