Natriumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28111.296EA
62.2
EUR
28111.296
28111.365
28111.260
Natriumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Molekulargewicht: 142.04 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 888 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
Sodium chloride | Max. 0.25 % |