Natriumsulfat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06647.0050
1.06647.0500
1.06647.0050EA
180
EUR
1.06647.0050
1.06647.0500
Natriumsulfat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Molekulargewicht: 142.04 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 888 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 44.55 g/l (20 °C) |
Melting Point | 888 °C |
Molar Mass | 142.04 g/mol |
Bulk Density | 1400 - 1600 kg/m3 |
Density | 2.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |