Natriumsulfat, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
A19890.0B A19890.0I A19890.36
A19890.0BEA 34.8 EUR
A19890.0B A19890.0I A19890.36
Natriumsulfat, wasserfrei 99%
Natriumsulfat
Purity: 99% CAS No.: 7757-82-6 Molecular Formula: Na2O4S Formula Weight: 142.04 Refractive Index: 1.484 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00003504
Formel: Na₂SO₄
Molekulargewicht: 142.04 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 884 °C
Dichte: 2.680
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 14,8680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM