Natriumsulfat, wasserfrei ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
Purity: 99.99%
CAS No.: 7757-82-6
Molecular Formula: Na2O4S
Formula Weight: 142.04
Physical Form: Powder/chunks
Density: 2.680
Refractive Index: 1.4840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 884°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00003504
Formel:
Na₂SO₄ Molekulargewicht: 142.04 g/mol Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 884 °C Dichte: 2.680 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 14,8680 |